Principaux documents
R699365
N'(1),N'(4)-BIS(4-METHOXYBENZYLIDENE)SUCCINOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H22N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.423
Numéro MDL:
Autres remarques