Documents
R699195
4-(2-((4-METHYLPHENYL)SULFONYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H17ClN2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.898
Numéro MDL:
Autres remarques