Documents
R697958
5-BROMO-2-HYDROXY-N'-(2-HYDROXYBENZYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11BrN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.159
Numéro MDL:
Autres remarques