Principaux documents
R697907
3-BROMO-N'-(1-METHYL-3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15BrN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.226
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.