Principaux documents
R696218
2-PHENYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(2,4-DIBROMO-5-METHYLANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16Br2Cl3N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
588.579
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.