Principaux documents
R695947
4-IODO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(4,5-DIHYDRO-1,3-THIAZOL-2-YLTHIO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H10Cl3IN2OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
495.618
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.