Key Documents
R695769
3-METHYL-N-(((3-METHYLBUTANOYL)AMINO)(3-NITROPHENYL)METHYL)BUTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H25N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.406
Numéro MDL:
Autres remarques