Principaux documents
R695351
2,2-DIPHENYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(4-IODOANILINO)ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H18Cl3IN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
559.665
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.