R695262
2,4-DICHLORO-6-[7,9-DICHLORO-2-(4-METHOXYPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL]PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H16Cl4N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
510.208
Numéro MDL:
Autres remarques