Documents
R694819
[9-BROMO-2-(4-METHOXYPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL](4-BROMOPHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H18Br2N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
542.231
Numéro MDL:
Autres remarques