Documents
R694452
9-CHLORO-2-(NAPHTHALEN-2-YL)-1,10B-DIHYDROSPIRO[BENZO[E]PYRAZOLO[1,5-C][1,3]OXAZINE-5,1'-CYCLOHEXANE]
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H23ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.928
Numéro MDL:
Autres remarques