Documents
R692956
METHYL [2-({[(METHOXYCARBONYL)AMINO]CARBOTHIOYL}AMINO)-4-NITROANILINO]CARBOTHIOYLCARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H13N5O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.395
Numéro MDL:
Autres remarques