Documents
R692883
ETHYL {[4-({[(ETHOXYCARBONYL)AMINO]CARBOTHIOYL}AMINO)-1-PIPERAZINYL]AMINO}CARBOTHIOYLCARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H22N6O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.475
Numéro MDL:
Autres remarques