Principaux documents
R691380
6-AMINO-1-(4-BROMOPHENYL)-4-(2-CHLOROPHENYL)-3-METHYL-1,4-DIHYDROPYRANO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H14BrClN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
441.718
Numéro MDL:
Autres remarques