Principaux documents
R690260
1-(1-(2-THIENYLCARBONYL)PYRROLO(1,2-A)QUINOLIN-3-YL)ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H13NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.385
Numéro MDL:
Autres remarques