Documents
R689459
ETHYL 3-(2-NAPHTHYL)-7-(3-NITROBENZOYL)PYRROLO(1,2-C)PYRIMIDINE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H19N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
465.47
Numéro MDL:
Autres remarques