Principaux documents
R685739
2-((4-AMINO-5-BUTYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)-N-(4-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H21N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.432
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.