Principaux documents
R681768
BENZYL ((2-ETHYL-6-OXO-7,8,9,10-TETRAHYDRO-6H-BENZO(C)CHROMEN-3-YL)OXY)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H24O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.456
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.