Principaux documents
R681539
2-HEXYL-6-OXO-7,8,9,10-TETRAHYDRO-6H-BENZO(C)CHROMEN-3-YL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H26O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.439
Numéro MDL:
Autres remarques