R680397
(5-((4-CHLOROPHENYL)THIO)-1,3-THIAZOL-4-YL)(TRIPHENYL)PHOSPHONIUM PERCHLORATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H20Cl2NO4PS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
588.473
Numéro MDL:
Autres remarques