Principaux documents
R679615
N-((2-NITROPHENYL)SULFONYL)PHENYLALANINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14N2O6S
Poids moléculaire :
350.353
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.