Documents
R678848
N-{2,2,2-TRICHLORO-1-[({2-METHYL-4-[(E)-(2-METHYLPHENYL)DIAZENYL]ANILINO}CARBOTHIOYL)AMINO]ETHYL}HEXANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H28Cl3N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
528.936
Numéro MDL:
Autres remarques