Principaux documents
R678589
2-(((3,4-DICHLORO-1-BENZOTHIEN-2-YL)CARBONYL)AMINO)BENZOIC ACID
AldrichCPR
R678589-10MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Changer de vue
R678589-10MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H9Cl2NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.225
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025