Documents
R678120
2-(2,4-DIMETHYLANILINO)-3-{(E)-[(2,4-DIMETHYLPHENYL)IMINO]METHYL}-9-METHYL-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H26N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.523
Numéro MDL:
Autres remarques