Principaux documents
R676942
N-(3,4-DIMETHYLPHENYL)-4-METHYLBENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H17NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.372
Numéro MDL:
Autres remarques