Documents
R674672
3,4-DIMETHOXY-N-(5-((4-NITROPHENYL)SULFONYL)-1,3-THIAZOL-2-YL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15N3O7S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.464
Numéro MDL:
Autres remarques