Principaux documents
R674001
1-(2-THIENYL)-3-(5-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-2-FURYL)-2-PROPEN-1-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H11F3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.346
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.