Principaux documents
R672084
6-OXO-6H-BENZO(C)CHROMEN-3-YL 2,3,3-TRIPHENYLPROPANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C34H24O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
496.568
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.