Principaux documents
R666718
7-BUTYL-3-METHYL-8-(4-MORPHOLINYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H21N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.355
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.