Principaux documents
R665185
3-(3,4-DIHYDRO-2H-1,5-BENZODIOXEPIN-7-YL)-4-HYDROXY-7-METHOXY-2H-CHROMEN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H16O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.336
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.