Principaux documents
R661848
2-(3-OXO-3,4-DIHYDRO-2H-1,4-BENZOTHIAZIN-2-YL)-N-(4-(1-PIPERIDINYL)PH)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H23N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.5
Numéro MDL:
Autres remarques