Documents
R661538
6,7-DIPHENYL-7,12-DIHYDRO-6H-CHROMENO(4,3-D)(1,2,4)TRIAZOLO(1,5-A)PYRIMIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H18N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.437
Numéro MDL:
Autres remarques