Principaux documents
R658839
7-METHYL-2-OXO-4-PROPYL-2H-CHROMEN-5-YL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.292
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.