Principaux documents
R658588
7-((2,6-DICHLOROBENZYL)OXY)-8-METHYL-4-PHENYL-2H-CHROMEN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H16Cl2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
411.288
Numéro MDL:
Autres remarques