Principaux documents
R655481
N-(1-(3,4-DICHLOROPHENYL)ETHYLIDENE)-4-(1-NAPHTHYLMETHYL)-1-PIPERAZINAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H23Cl2N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
412.366
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.