Principaux documents
R654183
2((1-BENZYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)THIO)N'(1(3-PYRIDINYL)ETHYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H21N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
415.521
Numéro MDL:
Autres remarques