Principaux documents
R653608
N-((5-METHYL-2-THIENYL)METHYLENE)-4-PHENYL-1-PIPERAZINAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H19N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.414
Numéro MDL:
Autres remarques