Principaux documents
R651451
N'-[(E)-(2-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-(4-METHYLPHENYL)-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H23N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
457.558
Numéro MDL:
Autres remarques