Principaux documents
R650862
2-{[5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(9-ETHYL-9H-CARBAZOL-3-YL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H30N6O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
590.709
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.