Principaux documents
R650471
N'-{(E)-[3-(BENZYLOXY)-4-METHOXYPHENYL]METHYLIDENE}-3-[4-(OCTYLOXY)PHENYL]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H38N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
554.695
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.