R650048
3-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-N'-(4-PROPOXYBENZYLIDENE)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H24N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.461
Numéro MDL:
Autres remarques