Principaux documents
R649228
N-((4-METHYL-1-PIPERAZINYL)CARBOTHIOYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H17N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.364
Numéro MDL:
Autres remarques