Principaux documents
R646377
1,4-BIS(CHLOROACETYL)PIPERAZINE
AldrichCPR
25MG
110,00 €
110,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
25MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H12Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.103
Numéro MDL:
110,00 €