Principaux documents
R641286
2-(4-CHLOROPHENOXY)-N-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11ClF3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.709
Numéro MDL:
Autres remarques