Principaux documents
R640042
N-(1-(4-(AMINOSULFONYL)ANILINO)-2,2,2-TRIBROMOETHYL)-4-METHYLBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16Br3N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
570.1
Numéro MDL:
Autres remarques