Principaux documents
R639044
3-{(5Z)-5-[1-(CARBOXYMETHYL)-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE]-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL}PROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12N2O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.412
Numéro MDL:
Autres remarques