Documents
R632155
8-METHYL-7-((4-NITROBENZYL)OXY)-4-PHENYL-2H-CHROMEN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.396
Numéro MDL:
Autres remarques