Documents
R613479
3,3'-(BUTANE-1,4-DIYL)BIS(6-(2-OXO-2-P-TOLYLETHYL)-5H-IMIDAZO[2,1-C][1,2,4]TRIAZOL-5-ONE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H26N8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
562.593
Numéro MDL:
Autres remarques