Principaux documents
R608076
ETHYL 4,5-DIMETHYL-2-({[(2-THIENYLCARBONYL)AMINO]CARBOTHIOYL}AMINO)-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16N2O3S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.498
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.