Documents
R596728
2-CHLORO-N-(4-(((3,4-DIMETHYL-5-ISOXAZOLYL)AMINO)SULFONYL)PHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16ClN3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
405.863
Numéro MDL:
Autres remarques